Przejdź do
438227
Hydroxylamine solution
50 wt. % in H2O
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
HDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
570,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
232-259-2
MDL number:
Form:
liquid
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
9 mmHg ( 40 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
50 wt. % in H2O
bp
>100 °C
mp
8 °C (46 °F)
solubility
water: soluble
density
1.078 g/mL at 25 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
InChI key
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydroxylamine is a weak base that is mainly used as a reducing agent in organic reactions.
Application
Reactant for preparation of:
  • Prodrug for cardiovascular agent Nω-hydroxy-L-arginine (NOHA, nitric oxide precursor)
  • Hydroxyaminoguanidines as anti-cancer agents
  • Nonsteroidal 2,3-dihydroquinoline glucocorticoid receptor agonists with reduced phosphoenolpyruvate caboxykinase (PEPCK) transactivation
  • Carboxamide derivatives of ofloxacin with improved antimicrobial properties
  • Analogues of coumarin based TNF-α converting enzyme (TACE) inhibitors
  • HIV integrase inhibitors
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
467804445312H7408
description
50 wt. % in H2O
description
50 wt. % in H2O, 99.999%
description
98%
description
technical grade, 90%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
8 °C (46 °F)
mp
-
mp
43-45 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
density
1.078 g/mL at 25 °C
density
1.078 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
bp
>100 °C
bp
107 °C
bp
330 °C (lit.)
bp
330 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxylamine solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Blood, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. "What is the molarity of this product?"
    1 answer
    1. The concentration of this product is determined using the lot-specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.078 g/mL and a molecular weight of 33.03 g/mol. The minimum purity is 45%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity may range from 14.7 M (45%) to 17.9 M (55%).
      Please see the link below to review a sample or lot-specific certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/438227#product-documentation
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. what is the pH of the product?
    1 answer
    1. The product has a pH of approximately 10.6.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review