Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł 351,75 zł |
Informacje o tej pozycji
218,00 zł
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<8 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
59-60 °C/15 mmHg (lit.)
solubility
water: soluble 100 g/L at 25 °C
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
CC\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description ACS reagent, ≥99.0% |
| assay 99% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble 100 g/L at 25 °C | solubility - |
| refractive index n20/D 1.442 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) |
| bp 59-60 °C/15 mmHg (lit.) | bp 80 °C (lit.) |
| density 0.924 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Blood, Central nervous system, Upper respiratory tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.5 °F - closed cup
flash_point_c
61.97 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-29-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?