Przejdź do
273155
Acetone azine
98%
Synonim(y):
1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-diazabuta-1,3-diene, 2-Propanone 2-(1-methylethylidene)hydrazone, Acetazine, Acetone ketazine, Dimethyl ketazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NN=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
NACRES:
NA.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
133 °C/763 mmHg (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
C\C(C)=N/N=C(/C)C
InChI
1S/C6H12N2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h1-4H3
InChI key
PFLUPZGCTVGDLV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
543128230219193232
description
98%
description
98%
description
98%
description
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.599 (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
-
mp
141-143 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
bp
133 °C/763 mmHg (lit.)
bp
27-28 °C/8 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.231 g/mL (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
627-70-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)