Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97% (mixture of cis and trans)
Form:
solid
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97% (mixture of cis and trans)
form
solid
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
bp
104 °C/6 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
solubility
methanol: 1 g/10 mL
functional group
amine, oxime, phenyl
SMILES string
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
InChI key
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
General description
The reduction of (E)-benzaldehyde oxime, at various pH, was studied.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?