Merck
244988
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Synonim(y):
Bis(cyclooctadiene)nickel, Ni(COD)2
Wybierz wielkość
2 G
407,00 zł
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
407,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Parametry
temperature sensitive
mp
60 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Ni].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;/b2*2-1-,8-7-;
Klucz InChI
JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Zastosowanie
Catalyst for the cycloaddition of 1,3-dienes.[1]
Reactant for:
  • Oxidative addition reactions
Catalyst for:
  • Asymmetric α-arylation and heteroarylation of ketones with chloroarenes
  • Cross-coupling reactions
  • Regioselective and stereoselective carboxylation/cyclization of allenyl aldehydes under a carbon dioxide atmosphere
  • Methyl carboxylation of homopropargylic alcohols
  • Stereoselective borylative ketone-diene coupling
  • Cycloaddition of benzamides with internal alkynes
Used to catalyze the addition of allyl phenyl sulfide to alkynes leading to 1,4-dienes. The reaction with terminal acetylenes proceeds in high yield and high selectivity. A variety of functional groups are tolerated.[2]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joachim Loup et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(6), 1749-1753 (2018-12-06)
Highly enantioselective nickel-catalyzed alkene endo-hydroarylations were accomplished with full selectivity by organometallic C-H activation. The asymmetric assembly of chiral six-membered scaffolds proved viable in the absence of pyrophoric organoaluminum reagents within an unprecedented nickel/JoSPOphos manifold.
Tsung-Han Lin et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(5), 4948-4955 (2017-01-13)
The race for performance of integrated circuits is nowadays facing a downscale limitation. To overpass this nanoscale limit, modern transistors with complex geometries have flourished, allowing higher performance and energy efficiency. Accompanying this breakthrough, challenges toward high-performance devices have emerged
Qiang Gao et al.
Acta biomaterialia, 51, 112-124 (2017-01-31)
Numerous antimicrobial coatings have been developed for biomedical devices/implants, but few can simultaneously fulfill the requirements for antimicrobial and antifouling ability and biocompatibility. In this study, to develop an antimicrobial and antibiofilm surface coating, diblock amphiphilic molecules with antimicrobial and
Addison N Desnoyer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(20), 5259-5268 (2019-01-30)
The electronic nature of Ni π-complexes is underexplored even though these complexes have been widely postulated as intermediates in organometallic chemistry. Herein, the geometric and electronic structure of a series of nickel π-complexes, Ni(dtbpe)(X) (dtbpe=1,2-bis(di-tert-butyl)phosphinoethane; X=alkene or carbonyl containing π-ligands)
Ruimao Hua et al.
Organic letters, 9(2), 263-266 (2007-01-16)
Allylic sulfides add to alkynes in the presence of nickel complexes efficiently to afford thio-1,4-dienes regio- and stereoselectively. Functional groups such as alkoxy, siloxy, hydroxy, carboalkoxy, chloro, and cyano groups are tolerated. A mechanism that involves a pi-allyl nickel intermediate
Produkty
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.