Próba
97%
Postać
crystals
tw
206-210 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
O\N=C1/CCCCC1
InChI
1S/C6H11NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h8H,1-5H2
Klucz InChI
VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1