Przejdź do
C2885
CHES
≥99.0% (titration)
Synonim(y):
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.29
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-115-6
Beilstein/REAXYS Number:
2967601
MDL number:
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
useful pH range
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubility
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
CHES (2-(N-cyclohexylamino)ethanesulphonic acid) is regarded as Good′s buffers for its self-buffering and biocompatible feature. It is used in protein stabilization and does not interact with metals.
Application
CHES has been used:
  • as a buffer in mannanase activity assay of antarctic fungal isolates
  • as a buffer for DNA digestion and labeling of 2′-deoxyadenosine 3′-monophosphate
  • as a component of Wilson and Horne extraction buffer for characterization of rat plasma enzymes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
29311C8210850524P
CHES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C2885
CHES
CHES BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
29311
CHES
CHES BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C8210
CHES
CHEMS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850524P
CHEMS
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHES
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?