Informacje o tej pozycji
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
>6 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99%
form
solid or liquid
autoignition temp.
1060 °F
expl. lim.
6.6 %, 150 °F
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-Trichlorobenzene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-82-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?