Przejdź do
8.20234
Oksym benzaldehydu
for synthesis
Synonim(y):
Benzaldehyde oxime, Benzaldoxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352126
EC Index Number:
213-261-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
crystals
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
crystals
bp
123 °C/1013 hPa
mp
30 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
1.11 g/cm3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
InChI key
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 27 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)