Merck
00750
Sigma-Aldrich
Acetone oxime
purum, ≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
10 G
164,00 zł
250 G
424,00 zł
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
164,00 zł
250 G
424,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
1560146
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.02
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
bp
135 °C (lit.)
mp
59-61 °C
60-63 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
oxime
ciąg SMILES
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
Klucz InChI
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
M Rysková et al.
Folia biologica, 43(1), 19-24 (1997-01-01)
The genotoxic effects of N-nitroso-N-methylurea (MNU) and acetone oxime (ACOX) were tested in the Somatic Mutation and Recombination Test (SMART) in Drosophila melanogaster. We have performed the same assay on transgenic flies expressing the human gene encoding a glutathione S-transferase
C Kohl et al.
Carcinogenesis, 13(7), 1091-1094 (1992-07-01)
The hepatocarcinogenicity of acetoxime has been tentatively linked with its metabolic oxidation to the potent genotoxicant and carcinogen propane 2-nitronate (P2-N). In order to test the hypothesis that acetoxime is metabolized to P2-N, the oxime (20 mM) was incubated with
Stefanie Zorbas-Seifried et al.
Molecular pharmacology, 71(1), 357-365 (2006-10-20)
The presence of cis-configured exchangeable ligands has long been considered a prerequisite for antitumor activity of platinum complexes, but over the past few years, several examples violating this structure-activity relationship have been recognized. We report here on studies with the
S S Mirvish et al.
Cancer letters, 41(2), 211-216 (1988-08-15)
We tested the ability of phenobarbital and two liver carcinogens, acetoxime and 1-nitroso-5,6-dihydrouracil (NDHU), to induce hyperplastic liver nodules (HLN) in MRC-Wistar and Wistar rats, using a system that included a single diethylnitrosamine (DEN) treatment, partial hepatectomy, and administration of
N Guo et al.
Carcinogenesis, 11(9), 1659-1662 (1990-09-01)
The hepatocarcinogens 2-nitropropane and acetoxime have previously been found to induce a specific and qualitatively identical pattern of base damage in rat liver DNA and RNA, including the induction of increased levels of 8-hydroxyguanine. Because both 2-nitropropane and acetoxime are