923567
Nano Silver inkjet ink
photonically curable, low resistivity
Synonim(y):
Ag NP-based ink, Silver (Ag) Nanoparticle Ink, Silver nano ink, Smart′Ink S-CS01520
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
skład
alcohol / glycol mixture (solvent)
stężenie
20 wt. % Ag
20 wt. %±1% (Silver content)
rezystywność
5-10 μΩ-cm, after curing by photonic curing for less than 100ms, 3.2 - 6.3 Nb bulk silver
5.4 μΩ-cm, after curing in furnace at 200° C for 5 minutes, 3.4 Nb bulk silver
5.8 μΩ-cm, after curing in furnace at 180° C for 5 minutes, 3.6 Nb bulk silver
6-12 μΩ-cm, after curing by NIR for a few seconds, 3.8 - 7.5 Nb bulk silver
6.6 μΩ-cm, after curing in furnace at 150° C for 5 minutes, 4.1 Nb bulk silver
opór arkusza
13.5 m Ω/sq, 25 mum after curing at 200 Celsius for 5 min on glass
16.5 m Ω/sq, 25 mum after curing at 150 Celsius for 5 min on glass
kolor
brown, Brown to Very Dark Brown and Faint Grey to Very Dark Grey and Black
napięcie powierzchniowe
24 mN/m±3 mN/m
lepkość
12 mPa.s±3%(20 °C) (@100/s)
gęstość
1.1 g/cm3
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
This ink has been developed to allow photonical curing to enable high throughput printing.
Compatible Printing Method: inkjet printing
Compatible Print heads: RICOH (MH5420), XAAR (1003 GS6, 128), KONIKA MINOLTA (KM512SHx, KM1024iMHE, KM1024LHB), FUJIFILM (Dimatix DMP series cartridge)
Compatible substrates: PET (Melinex 406, Melinex 339, Melines 520, Arcophane TCA, Arcophane STS, Folex BG-71), PEN (Teonex), Kapton® , Ceramic
Recommended surface treatment for substrates:
- Temperature stabilization
- Argon plasma treatment
Cechy i korzyści
- Improved conductivity
- Superior resolution (increased with substrate surface treatment)
- Good bending resistance, smooth surface
- Shiny coating, mirror effect
- Optimized nano-particle content
- Curing process compatibility: photonic, NIR, low vacuum oven, thermal curing
- Cleaning solution: C-FS21511
- Non-toxic (No CMR ink)
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C