Przejdź do
798738
Silver nanoparticle ink
30 wt % dispersion in ethylene glycol
Synonim(y):
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag
Masa cząsteczkowa:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Electrodes, specific gravity 1.53 +/- 0.05 g/ml
form
suspension
concentration
30 wt % dispersion in ethylene glycol
resistivity
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200 °C, 2h), ≤45 μΩ-cm (after sintering at 120 °C, 2h), ≤7 μΩ-cm (after sintering at 240 °C, 4h)
avg. part. size
180 nm
particle size
115 nm (d90 (by Brookhaven)), 70 nm (d50 (by Brookhaven))
surface tension
45 dyn/cm
viscosity
28 cP(25 °C, Brookfield) (Con Spindle 42)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Silver is a good conductor and resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.
Application
The ink is suitable for digital printing such as Inkjet and Aerosol systems, Photovoltaic Cells Printed Electronics, FPD, RFID, PCB Decoration.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nanoparticle ink
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Not applicable
Narządy docelowe
Kidney, Nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)