Kluczowe dokumenty
914819
Cesium iodide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonim(y):
Cesium monoiodide
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
AnhydroBeads™
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals
wielkość cząstki
-10 mesh
mp
626 °C (lit.)
gęstość
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.