923575
Silver nano ink
Screen printable, Photonically curable
Synonim(y):
Atrament Ag do sitodruku, Atrament Ag utwardzany fotonicznie, Atrament na bazie Ag NP, Atrament z nanocząsteczkami srebra (Ag), S-CS21306, Srebrny nanotusz
Wybierz wielkość
1330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1330,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
opór arkusza
15.6m Ω/sq, 25 mum after curing at 150 Celsius for 5 min on glass
7.5m Ω/sq, 25 mum after curing at 200 Celsius for 5 min on glass
75m Ω/sq, 25 mum after curing at 120 Celsius for 1h on glass
lepkość
6500-10000 mPa.s(20 °C) (@100/s)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Proces: Sitodruk rotacyjny (poniżej 80μm rozdzielczości)
Farba ta została opracowana w celu umożliwienia utwardzania fotonicznego, aby umożliwić drukowanie z wysoką wydajnością.
Kompatybilna metoda druku: sitodruk,
Kompatybilne podłoża: PET (Melinex 406, Melinex 339, Melines 520, Arcophane TCA, Arcophane STS, Folex BG-71), PEN (Teonex), 10219, Ceramiczne
Zalecana obróbka powierzchni podłoży:
- Stabilizacja temperatury
- Obróbka plazmą argonową
Cechy i korzyści
- Dobra odporność na zginanie, gładka powierzchnia
- Doskonała przewodność
- Wysoka rozdzielczość
- Kompatybilność z procesami utwardzania: fotoniczne, NIR, piec niskopróżniowy, utwardzanie termiczne
- Wysoka zawartość nanocząsteczek
- Nietoksyczny (brak atramentu CMR)
Uwaga dotycząca przygotowania
- Inox, grubość siatki 18 µm, liczba oczek 640/cal-250/cm, kąt siatki 45 stopni, grubość emulsji 7 µm, rozdzielczość 50 µm, teoretyczne pokrycie 83m2/kg, teoretyczna grubość suszenia 1 µm.
- Inox, grubość siatki 19 µm, liczba oczek 500/cal-200/cm, kąt siatki 22,5 stopnia, grubość emulsji 5 µm, rozdzielczość 40 µm, teoretyczne pokrycie 80m2/kg, teoretyczna grubość po wysuszeniu 1 µm.
- Poliester, grubość siatki 30 µm, liczba oczek 380/cal-150/cm, kąt siatki 22,5 stopnia, grubość emulsji 10 µm, rozdzielczość 80 µm, teoretyczne pokrycie 50m2/kg, teoretyczna grubość po wysuszeniu 1,6 µm.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)