796042
Silver nanoparticle ink
50 wt. %, dispersion in tripropylene glycol mono methyl ether
Synonim(y):
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
Wybierz wielkość
874,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
874,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. %
rezystywność
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200°C; 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240°C; 4h)
wielkość cząstki
115 nm (d90)
70 nm (d50)
napięcie powierzchniowe
24 dyn/cm
lepkość
24 cP
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- The ink is suitable for digital printing such as Inkjet and Aerosol systems.
- Photovoltaic Cells
- Printed Electronics: FPD; RFID; PCB
- Decoration
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.