Kluczowe dokumenty
900168
Lead(II) iodide
99.999% trace metals basis, perovskite grade
Synonim(y):
Lead diiodide
Wybierz wielkość
712,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
712,00 zł
Polecane produkty
opis
Powder or beads
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
gęstość
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.