Kluczowe dokumenty
915181
Cesium bromide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonim(y):
Cesium monobromide
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
AnhydroBeads™
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
wielkość cząstki
-10 mesh
mp
636 °C (lit.)
gęstość
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.