Key Documents
915777
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate Solarpur®
Synonim(y):
EMIM TCB Solarpur®, [EMIM][B(CN)4]
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤100 ppm Halides
≤100 ppm Water
InChI
1S/C6H11N2.C4BN4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
CPZCMVDICTVHIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Solarpur® electrolyte components for DSSC applications meet the highest purity standards regarding water and other impurities required for this technology.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.