Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1380,00 zł
Quality Segment
description
Electrodes
form
liquid
color
dark brown to blue
surface tension
29 mN/m±3 mN/m
viscosity
13 mPa.s±3 mPa.s(20 °C)
capacity
20±1 % loading (Nanoparticles loading)
storage temp.
2-8°C
General description
Smart′Ink C47NJET10020 conductive ink shows improved jetting performance and is successfully used on different tools such as Drop on Demand (DOD) inkjet printer FUJIFILM Dimatix, or such as digital micro-dispensing inkjet printer Microdrop and Microfab.
Features and Benefits
- Very high electrical conductivity.
- Low curing temperature for printing on flexible substrates.
- Non CMR ink.
- Compatible with various curing process including photonic, IR, low vacuum oven and thermal.
- Unchanged conductivity on bending.
- Good adhesion (5B-ASTM D3359) on various flexible substrates (PET, PEN and Kapton).Recommended surface treatment: temperature stabilization, argon plasma.
Preparation Note
- Smart′Ink C47NJET10020 conductive ink is warmed to room temperature (about 10 minutes) and left for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
- Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
- Qualified printheads: RICOH (MH5420), XAAR (1003 GS6, 128), KONIKA MINOLTA (KM512SHx, KM1024iMHE, KM1024LHB), FUJIFILM (Dimatrix DMP series cartridge)
- Storage stability: 6 months (fridge)
- Sintering conditions:
NIR: few seconds for 4-10mW.cm.
Photonic curing: <100 ms for 3-10mW.cm.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description low curing temperature | description photonically curable, low resistivity | description sintering temperature: 150-250 °C |
| form liquid | form viscous liquid (paste) | form liquid | form liquid |
| viscosity 13 mPa.s±3 mPa.s(20 °C) | viscosity 4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1), 6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1) | viscosity 12 mPa.s±3%(20 °C) (@100/s) | viscosity 11-13 cP (Brookfield) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| surface tension 29 mN/m±3 mN/m | surface tension - | surface tension 24 mN/m±3 mN/m | surface tension 28-31 dyn/cm |
| description Electrodes | description Electrodes | description Electrodes | description Solid content: 40%, Volume Resistivity: 5 – 30 uΩ.cm, Electrodes, Sintering temperature: 150-250 °C for 10 – 60 min |
| color dark brown to blue | color - | color brown, Brown to Very Dark Brown and Faint Grey to Very Dark Grey and Black | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Narządy docelowe
Nervous system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
292-64-8 + 71-36-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
About cleaning the nozzles and tubes of the printer. Will a Terpineol mix like 86480 remove the silver from the nozzles and equipment in general? My system is the MicroDrop MD-K-130/140 nozzles
1 answer-
The effectiveness of Terpineol for cleaning purposes has not been investigated. Product 910643, a Cleaning Solution for Ag ink, is recommended. This Cleaning solution is a mixture of Terpineol and other components. Please see the link below to review this item:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/910643Helpful?
-
-
What is the diameter of the silver nanoparticles in this ink?
1 answer-
The nanoparticles in this product have a diameter of 10nm.