This product was designed for the original D class DMP cartridge. For use in the Samba Cartridge, the Jetting temperature needs to be increased to 32 °C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
description
Electrodes, Sintering temperature: 150-250 °C for 10 – 60 min, Solid content: 40%, Volume Resistivity: 5 – 30 uΩ.cm
form
liquid
surface tension
28-31 dyn/cm
viscosity
11-13 cP (Brookfield)
storage temp.
2-8°C
General description
EMD5730 can be used in the manufacture of touch panel displays, printed RFID antennae, smart cards, sensors, security labels, touch switches and other printed electronics applications.
Application
Legal Information
Disclaimer
EMD5730 is supplied as ready-to-use solvent based inks, and can be printed on various deposition printers and jetted on through various piezo DOD inkjet printheads suitable for solvent based inks, although full printhead compatibility will need to be verified in each case.
Sintering conditions may change for different ink film thicknesses. Typical sintering temperature may range from 150-250°C depending on temperature tolerance of the substrate. Sintering time may range from 10-30 minutes. Electrical Resistance may be reduced with higher sintering temperature and/or longer sintering times.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sintering temperature: 150-250 °C | description - | description - | description low curing temperature |
| form liquid | form liquid | form liquid | form viscous liquid (paste) |
| viscosity 11-13 cP (Brookfield) | viscosity 45-55 Pa.s | viscosity 13 mPa.s±3 mPa.s(20 °C) | viscosity 4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1), 6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1) |
| description Sintering temperature: 150-250 °C for 10 – 60 min, Volume Resistivity: 5 – 30 uΩ.cm, Solid content: 40%, Electrodes | description Solid content: 82-85% (120 °C), Sheet resistivity: <0.010 Ω/sq/mil (150°C/10 min), Volume resistivity: <2.5x10-5 Ω.cm (150°C/30 min), Electrodes | description Electrodes | description Electrodes |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| surface tension 28-31 dyn/cm | surface tension - | surface tension 29 mN/m±3 mN/m | surface tension - |
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney, Nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
141-78-6 + 67-63-0 + 64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
vale para los cartuchos Dimatix® Materials Cartridge - Samba® Cartridge?
1 answer-
Helpful?
-
-
I was wondering the Fromm value (Z) for your ink was as well as average particle size.
1 answer-
The Fromm value and particle size are not determined for this product.