Merck
908509
Sigma-Aldrich
Y6
Synonim(y):
Akceptor niebędący fullerenem Y6, BTP-4F, PCE 157
Wybierz wielkość
100 MG
3250,00 zł
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C82H86F4N8O2S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1451.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
32111701
NACRES:
NA.23
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Band gap: 1.55 eV
Próba
≥99%
Formularz
solid
rozpuszczalność
chloroform: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.65 eV 
LUMO -4.10 eV 
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C\c3[s]c4c([s]c5c4[n](c6c7[n](c8c([s]c%10c8[s]c(c%10CCCCCCCCCCC)\C=C%11/C(=O)c%12c(cc(c(c%12)F)F)C/%11=C(C#N)C#N)c7c9n[s]nc9c65)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)c3CCCCCCCCCCC)\C2=O
Klucz InChI
XJRVXAOYOOOQLU-LAGONYLDSA-N
Opis ogólny
Akceptory niefullerenowe (NFA) są obecnie głównym przedmiotem badań w rozwoju organicznych ogniw słonecznych typu bulk-heterojunction (OSC). W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych akceptorów fulerenowych (FA), właściwości optyczne i elektroniczne poziomy energetyczne NFA mogą być zaprojektowane i łatwo dostrojone. Oparte na NFA OSC mogą również osiągnąć większą stabilność termiczną i fotochemiczną, a także dłuższą żywotność urządzenia niż ich odpowiedniki oparte na FA. Ostatnie osiągnięcia doprowadziły do szybkiego wzrostu wydajności konwersji energii dla NFA OSC, z wartościami przekraczającymi obecnie 15% w pojedynczym ogniwie złączowym i >17% dla ogniwa tandemowego, co pokazuje możliwość wykorzystania NFA do zastąpienia FA w wysokowydajnych OSC nowej generacji.
Y6 to niefullerenowy akceptor-donor-akceptor (A-D-A) typu małocząsteczkowego (SMA) z elastycznymi łańcuchami alkilowymi i centralnie połączonym pierścieniem. Ma drabinkowy rdzeń z niedoborem elektronów, który można mieszać z PM6 w organicznych zastosowaniach fotowoltaicznych.[1][2][3]
Zastosowanie
Y6 jest stosowany jako akceptor elektronów w organicznych ogniwach słonecznych. Wykazał obiecujące wyniki w poprawie wydajności konwersji energii organicznych ogniw słonecznych. Y6 i jego pochodne są również wykorzystywane w badaniach inżynierii materiałowej w celu zrozumienia zależności między strukturą molekularną, morfologią i wydajnością urządzeń w organicznej fotowoltaice.
Y6 to akceptor niefullerenowy (NFA), który wykorzystuje rdzeń molekularny z niedoborem elektronów w celu uzyskania niskiego pasma wzbronionego z lepszym powinowactwem elektronowym. Urządzenia OPV wykonane z Y6 mogą osiągać wyjątkowo wysoką wydajność w urządzeniach z pojedynczym złączem, przy maksymalnym PCE wynoszącym 15,7% (14,9% certyfikowane przez Enli Tech Laboratory) w połączeniu z PM6. Y6 jest wszechstronny i może być stosowany zarówno w konwencjonalnych, jak i odwróconych architekturach urządzeń OPV i może utrzymać wysoki PCE przy różnych grubościach warstwy aktywnej (13,6% w grubych warstwach 300 nm).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Single-Junction Organic Solar Cell with over 15% Efficiency Using Fused-Ring Acceptor with Electron-Deficient Core
Yuan J, et al.
Joule, 3(4), 1140-1151 (2019)
Fine-Tuning Energy Levels via Asymmetric End Groups Enables Polymer Solar Cells with Efficiencies over 17\%
Luo Z, et al.
Joule, 31(39), 1903441-1903441 (2020)
Eco-compatible solvent-processed organic photovoltaic cells with over 16% efficiency
Hong L, et al.
Advanced Materials, 31(39), 1903441-1903441 (2019)
PTPsigma inhibitors promote hematopoietic stem cell regeneration
Zhang Y, et al.
Nature Communications, 10(1), 1-15 (2019)
Produkty
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Powiązane treści
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf