Merck
916676
Sigma-Aldrich
A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny SNIPER, Chlorowodorek(S)-2-((S)-1-((2S,5S)-17-amino-2-(tert-butylo)-5-metylo-4-okso-9,12,15-trioksa-3,6-diazaheptadekanoilo)pirolidyno-2-karboksamido)-3-(4-fluorofenylo)propanianu etylu, Koniugat AVP do rozwoju degradera białek za pośrednictwem IAP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H54FN5O8 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
667.81 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
ligand
A1V1PF2
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NCCOCCOCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C33H54FN5O8.ClH/c1-6-47-32(43)26(22-24-9-11-25(34)12-10-24)37-30(41)27-8-7-15-39(27)31(42)28(33(3,4)5)38-29(40)23(2)36-14-17-45-19-21-46-20-18-44-16-13-35;/h9-12,23,26-28,36H,6-8,13-22,35H2,1-5H3,(H,37,41)(H,38,40);1H/t23-,26-,27-,28+;/m0./s1
Klucz InChI
SFGULORBEZCHMB-LNATTZSPSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii SNIPER (specyficznych i niegenetycznych inhibitorów wymazywaczy białek zależnych od apoptozy (IAP)). Opracowany we współpracy z ComInnex, koniugat ten zawiera pochodzący z krzemionki ligand rekrutujący IAP, sieciujący łańcuch alkilowy i wiszącą aminę zapewniającą reaktywność z kwasem na docelowej głowicy. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem białka, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku użycia z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z końcową aminą, w tym ukierunkowanymi CRBN i VHL, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów SNIPER i 11779, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlight.Bloki konstrukcyjne w tej serii:917710 A1V1PF2-OEt917427 A1V1PF2-OEt-C6-NH2 chlorowodorek917672 A1V1PF2-OEt-C10-NH2 chlorowodorek 917923 Chlorowodorek A1V1PF2-OEt-PEG1-NH2 href="/product/aldrich/916676">916676 Chlorowodorek A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/protein-degradation/degrader-building-blocks-with-inhibitor-of-apoptosis-protein">Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mikihiko Naito et al.
Drug discovery today. Technologies, 31, 35-42 (2019-06-16)
The induction of protein degradation by chimeric small molecules represented by proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) is an emerging approach for novel drug development. We have developed a series of chimeric molecules termed specific and non-genetic inhibitor of apoptosis protein (IAP)-dependent protein
Nobumichi Ohoka et al.
The Journal of biological chemistry, 292(11), 4556-4570 (2017-02-06)
Many diseases, especially cancers, result from aberrant or overexpression of pathogenic proteins. Specific inhibitors against these proteins have shown remarkable therapeutic effects, but these are limited mainly to enzymes. An alternative approach that may have utility in drug development relies
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to
Produkty
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.