916935
A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
Synonim(y):
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((2-(2-Aminoethoxy)ethyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
ligand
A1V2PF2
Poziom jakości
Postać
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Building blocks in this series:
916714 A1V2PF2-NHEt
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.