Kluczowe dokumenty
917184
BocA1V1PF2-OC10-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny SNIPER, Chlorowodorek(S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-butoksykarbonylo)amino)propanamido)-3,3-dimetylobutanoilo)pirolidyno-2-karboksamido)-3-(4-fluorofenylo)propanianu 10-aminodecylu, Koniugat AVP do rozwoju degradera białek za pośrednictwem IAP
Wybierz wielkość
1650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1650,00 zł
Polecane produkty
ligand
BocA1V1PF2
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCCCCCCCCCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C38H62FN5O7.ClH/c1-26(41-36(49)51-38(5,6)7)32(45)43-31(37(2,3)4)34(47)44-23-16-17-30(44)33(46)42-29(25-27-18-20-28(39)21-19-27)35(48)50-24-15-13-11-9-8-10-12-14-22-40;/h18-21,26,29-31H,8-17,22-25,40H2,1-7H3,(H,41,49)(H,42,46)(H,43,45);1H/t26-,29-,30-,3
Klucz InChI
RUPLAKBBVZSRKK-YOHNHNBXSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opracowany we współpracy z ComInnex, koniugat ten zawiera pochodzący z krzemionki ligand rekrutujący IAP, sieciujący łańcuch alkilowy i wiszącą aminę zapewniającą reaktywność z kwasem na docelowej głowicy. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem białka, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W połączeniu z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z końcową aminą, w tym ukierunkowanymi CRBN i VHL, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów SNIPER i 11779, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlight.
Bloki konstrukcyjne w tej serii:
917478 BocA1V1PF2
916927 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OC6-NH2
917184 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OC10-NH2
917435 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OPEG1-NH2
917680 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OPEG3-NH2
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.