Kluczowe dokumenty
917214
BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
≥85%
Synonim(y):
((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-amino-13-okso-15-fenylo-3,6,9-trioksa-12-azapentadekan-14-ylo)karbamoilo)pirolidyn-1-ylo)-1-cykloheksylo-2-oksoetylo)amino)-1-oksopropan-2-ylo)karbaminian tert-butylu, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat AVP do rozwoju degradera białek za pośrednictwem IAP
Wybierz wielkość
1660,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1660,00 zł
Polecane produkty
ligand
BocA1V2PF1
Poziom jakości
Próba
≥85%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCOCCOCCOCCN)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
Klucz InChI
OASZCJLPYPSNDH-QJANCWQKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Bloki konstrukcyjne w tej serii:
916978 BocA1V2PF1
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks z inhibitorem białka apoptozy (IAP) w ligandach pochodzących z krzemionki
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.