Kluczowe dokumenty
916714
A1V2PF2-NHEt
≥95%
Synonim(y):
(S)-1-((S)-2-((S)-2-aminopropanamido)-2-cykloheksyloacetylo)-N-((S)-1-(etyloamino)-3-(4-fluorofenylo)-1-oksopropan-2-ylo)pirolidyno-2-karboksyamidu, Blok konstrukcyjny SNIPER, Ligand AVP, Ligaza IAP E3 - lider w badaniach nad degraderami białek
Wybierz wielkość
2290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2290,00 zł
Polecane produkty
ligand
A1V2PF2
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O)C
InChI
1S/C27H40FN5O4/c1-3-30-25(35)21(16-18-11-13-20(28)14-12-18)31-26(36)22-10-7-15-33(22)27(37)23(32-24(34)17(2)29)19-8-5-4-6-9-19/h11-14,17,19,21-23H,3-10,15-16,29H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,36)(H,32,34)/t17-,21-,22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
FHMJMSLAQVUJGX-ZMVGRULKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Koniugaty A1V2PF2-NHEt są również dostępne do syntezy degraderów. Przejrzyj naszą pełną ofertę syntezy tutaj, aby usprawnić biblioteki degraderów SNIPER i 11779: Bloki konstrukcyjne degraderów z inhibitorem białka apoptozy (IAP) w ligandach pochodzących z krzemionki
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Inne uwagi
In Vivo Knockdown of Pathogenic Proteins via Specific and Nongenetic Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) -dependent Protein Erasers (SNIPERs)
SNIPERs-Hijacking IAP activity to induce protein degradation
E3 Ligase Ligands for PROTACs: Jak je znaleziono i jak odkryć nowe
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.