Merck
917974
Sigma-Aldrich
BocA1V2PF2
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny SNIPER, Kwas(S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-butoksykarbonylo)amino)propanamido)-2-cykloheksyloacetylo)pirolidyno-2-karboksyamido)-3-(4-fluorofenylo)propanowy, Ligaza IAP E3 - lider w badaniach nad degraderami białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H43FN4O7
Masa cząsteczkowa:
590.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
ligand
BocA1V2PF2
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C30H43FN4O7/c1-18(32-29(41)42-30(2,3)4)25(36)34-24(20-9-6-5-7-10-20)27(38)35-16-8-11-23(35)26(37)33-22(28(39)40)17-19-12-14-21(31)15-13-19/h12-15,18,20,22-24H,5-11,16-17H2,1-4H3,(H,32,41)(H,33,37)(H,34,36)(H,39,40)/t18-,22-,23-,24-/m0/s1
Klucz InChI
LNJCHGKSSPMNRM-IMNFJDCFSA-N
Zastosowanie
BocA1V2PF2 to pochodzący z in silico inhibitor białka apoptozy (IAP) - ligand do ukierunkowanej degradacji białek i rozwoju SNIPER (specyficznych i niegenetycznych kasatorów białek zależnych od IAP), wprowadzony we współpracy z ComInnex. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlights. C-końcowy wariant BocA1V2PF2 jest również dostępny jako A1V2PF2-NHEt (916714).
Koniugaty BocA1V2PF2 są również dostępne do syntezy degraderów. Przejrzyj naszą pełną ofertę syntezy tutaj, aby usprawnić biblioteki degraderów
SNIPER i 11779: Degrader Building Blocks
>917443 BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
917958 BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
916692 BocA1V2PF2-NHPEG3-NH2
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mikihiko Naito et al.
Drug discovery today. Technologies, 31, 35-42 (2019-06-16)
The induction of protein degradation by chimeric small molecules represented by proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) is an emerging approach for novel drug development. We have developed a series of chimeric molecules termed specific and non-genetic inhibitor of apoptosis protein (IAP)-dependent protein
Nobumichi Ohoka et al.
The Journal of biological chemistry, 292(11), 4556-4570 (2017-02-06)
Many diseases, especially cancers, result from aberrant or overexpression of pathogenic proteins. Specific inhibitors against these proteins have shown remarkable therapeutic effects, but these are limited mainly to enzymes. An alternative approach that may have utility in drug development relies
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to