Kluczowe dokumenty
91376
4-(Dimethylamino)-1-butanol
≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CN(C)CCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-7(2)5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
QCTOLMMTYSGTDA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?