Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-754-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?