Przejdź do
A44150
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
90%, technical grade
Synonim(y):
4,4-Diethoxybutylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
170,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
749,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-753-2
Beilstein/REAXYS Number:
1739649
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
170,25 zł
Cena katalogowa227,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CCOC(CCCN)OCC
InChI
1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
InChI key
GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
803413D103705QBD10194
description
90%, technical grade
description
-
description
technical grade, 90%
description
-
assay
90%
assay
≥90%
assay
90%
assay
>90%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Biotinylations, reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
crystals
form
solid or viscous liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
196 °C (lit.)
bp
-
bp
240-241 °C (lit.)
bp
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)