Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 679,00 zł |
Informacje o tej pozycji
249,00 zł
vapor pressure
~0.1 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
98%
contains
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)NC=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2-3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a monomer to synthesize poly (N-vinylformamide) (PNVF) based hydrogels that can be used for controlled drug delivery.
- To synthesize an aqueous binder for Li4Ti5O12(LTO) anodes in lithium-ion batteries. This helps to enhance the stability and specific capacity of the electrodes.
- To fabricate biocompatible coating for medical devices.
- To fabricate polypropylene membranes for continuous removal of organic micropollutants from water. N-vinylformamide enhances the adsorption affinity of the membrane by inducing multiple hydrophilic and hydrogen bonding sites on the surface.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay ≥99% | assay 98% |
| density 1.014 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.029 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.014 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| bp 210 °C (lit.) | bp 128 °C/21 mmHg (lit.) | bp 89-92 °C/2 mmHg (lit.) | bp 246-252 °C (lit.) |
| contains 25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer | contains HO-TEMPO as stabilizer | contains - | contains - |
| refractive index n20/D 1.494 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.4665 (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?