Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 55 °C), 6.12 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.4294 (lit.), n20/D 1.430
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99% |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp −70 °C (lit.) | mp −70 °C (lit.) | mp - | mp −140 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4294 (lit.), n20/D 1.430 | refractive index n20/D 1.4294 (lit.) | refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index n20/D 1.372 (lit.) |
| density 0.886 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.886 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.884 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Dimethylaminoethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - Seta closed cup
flash_point_c
40 °C - Seta closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 38990-250ML | 04061831971330 |
| 38990-1L | 04061831971286 |