Merck
909041
Sigma-Aldrich
Benzyl acrylate
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Ester benzylowy kwasu akrylowego
Wybierz wielkość
10 G
174,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
174,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
zawiera
40-60 ppm MEHQ as inhibitor
kolor
colorless
ciąg SMILES
O(Cc1ccccc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Klucz InChI
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Akrylan benzylu jest monomerem o wysokim współczynniku załamania światła. Może być stosowany do przygotowywania polimerów o wysokim współczynniku załamania światła i formułowania atramentów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongjin Seo et al.
Journal of colloid and interface science, 580, 776-784 (2020-07-28)
Many studies on the deformation of soft films by liquids confirmed the increase in the radius of the deformation and the decrease in the apparent contact angle. However, due to the thinness, the dynamics of the deformation could not be
Julia Kredel et al.
Polymers, 11(12) (2020-01-01)
Fluoropolymers represent a unique class of functional polymers due to their various interesting and important properties such as thermal stability, resistance toward chemicals, repellent behaviors, and their low refractive indices in comparison to other polymeric materials. Based on the latter
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?