Merck
117498
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminopropane
1,2-Diaminopropane
99%
Synonim(y):
1,2-Propanediamine, Propylenediamine
Wybierz wielkość
100 G
105,00 zł
500 G
459,00 zł
2 KG
1650,00 zł
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
105,00 zł
500 G
459,00 zł
2 KG
1650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
605274
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
14 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
680 °F
granice wybuchowości
11.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very soluble
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
Klucz InChI
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Diaminopropane undergoes condensation with salicylaldehyde and its derivatives to form Schiff base[1]. It reacts with formaldehyde and hydrogen peroxide in aqueous acidic solution to give cage peroxide, 1,6-diaza-3,4,8,9-tetraoxa-11-methylbicyclo[4.4.2]dodecane[2].
Zastosowanie
1,2-Diaminopropane was used as model precursor in the electron induced deposition of amorphous carbon nitride films[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chi Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-16)
Utilizing liquid rubber to toughen epoxy resin is one of the most mature and promising methods. However, the dielectric relaxation characteristics of the epoxy/liquid rubber composites have not been studied systematically, while the relaxation behaviours are a critical factor for
Ekaterina Yu Bezsudnova et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(22), 9621-9633 (2018-09-05)
Substrate and reaction promiscuity is a remarkable property of some enzymes and facilitates the adaptation to new metabolic demands in the evolutionary process. Substrate promiscuity is also a basis for protein engineering for biocatalysis. However, molecular principles of enzyme promiscuity
Growth and Microstructure of Nanoscale Amorphous Carbon Nitride Films Deposited by Electron Beam Irradiation of 1, 2-Diaminopropane.
Wnuk JD, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(28), 12345-12354 (2009)
Mononuclear and dinuclear chiral vanadium (V) complexes with tridentate Schiff bases derived from< i> R</i>(-)-1, 2-diaminopropane: Synthesis, structure, characterization and catalytic properties.
Romanowski G and Wera M.
Polyhedron, 29(13), 2747-2754 (2010)
Maryam Ghiyasiyan-Arani et al.
Scientific reports, 6, 25231-25231 (2016-05-05)
In this work, copper pyrovanadate (Cu3V2O7(OH)2(H2O)2) nanoparticles have been synthesized by a simple and rapid chemical precipitation method. Different copper-organic complexes were used to control the size and morphology of products. The morphology and structure of the as-synthesized products were
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review