Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł 1087,50 zł |
Informacje o tej pozycji
465,00 zł
form
liquid
Quality Segment
contains
0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor, 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI key
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor | description contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor | description contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | description contains 50-100 ppm MEHQ as inhibitor, 98% |
| density 1.104 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.08 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.085 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) |
| contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor | contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor | contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | contains 50-100 ppm MEHQ as inhibitor |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| bp 84 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 183 °C (lit.) | bp - | bp 56 °C/12 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.518 (lit.) | refractive index n20/D 1.513 (lit.) | refractive index n20/D 1.501 (lit.) | refractive index n20/D 1.427 (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?