Merck
M27301
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate
99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Methylacrylate
Wybierz wielkość
5 ML
102,90 zł
250 ML
179,00 zł
1 L
293,00 zł
2 L
468,00 zł
18 L
1840,00 zł
102,90 zł
Cena katalogowa147,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
102,90 zł
250 ML
179,00 zł
1 L
293,00 zł
2 L
468,00 zł
18 L
1840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
605396
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
102,90 zł
Cena katalogowa147,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
67.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
874 °F
zawiera
≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
granice wybuchowości
14.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl acrylate is an acrylic monomer. It is useful in the preparation of polymers having rigid, flexible, ionic, nonionic, hydrophobic, or hydrophilic properties. Mechanism of the copolymerization of ethylene and α-olefins with methyl acrylate has been studied.[1] Heck reaction of iodobenzene with methyl acrylate in the presence of triethylamine and sodium carbonate has been reported.[2] The reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) bulk polymerization of methyl acrylate using 1-phenylethyl dithiobenzoate and 2-(2-cyanopropyl) dithiobenzoate (RAFT agents) has been studied.[3] Reactive intermediates formed during the Heck reaction of methyl acrylate have been characterized by NMR spectroscopy.[4]
Zastosowanie
Methyl acrylate was used in the preparation of poly(methyl acrylate) elastomers.[5] It was also used in the synthesis of α,ω-dicarboxylic acid esters.[6]
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
27.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rybak A and Meier MAR.
Green Chemistry, 9(12), 1356-1361 (2007)
Origin of inhibition effects in the reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization of methyl acrylate.
Perrier S, et al.
Macromolecules, 35(22), 8300-8306 (2002)
Effects of dispersion and aggregation of silica in the reinforcement of poly (methyl acrylate) elastomers.
Pu Z, et al.
Chemistry of Materials, 9(11), 2442-2447 (1997)
Mechanistic studies of the palladium-catalyzed copolymerization of ethylene and a-olefins with methyl acrylate.
Mecking S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(5), 888-899 (1998)
Characterization of Reactive Intermediates in Palladium-Catalyzed Arylation of Methyl Acrylate (Heck Reaction).
Brown JM and Hii KKM.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35(6), 657-659 (1996)
Produkty
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?