Kluczowe dokumenty
409448
Benzyl methacrylate
96%, contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Benzyl α-methylacrylate, Benzyl 2-methylacrylate, Phenylmethyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
zawiera
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95-98 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
Klucz InChI
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Statistical copolymers of benzyl methacrylate and diethylaminoethyl methacrylate: monomer reactivity ratios and thermal properties: The synthesis of poly(benzyl methacrylate) (PBzMA) and poly(diethylaminoethyl methacrylate) (PDEAEMA) statistical copolymers via free radical polymerization (Theodosopoulos, 2015).
- Poly (benzyl methacrylate)-poly triblock-copolymers as solid electrolyte for lithium batteries: Synthesis of a new type of BAB triblock copolymer based on benzyl methacrylate and oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate for lithium battery electrolytes (Bergfelt et al., 2018).
- Dilute Solution Properties of Poly (benzyl methacrylate) in Ionic Liquids: Study on the dilute solution properties of PBzMA in various ionic liquids (Kharel et al., 2020).
- Synthesis and evaluation of benzyl methacrylate-methacrylate copolymers as pour point depressant in diesel fuel: Study on the effectiveness of benzyl methacrylate-methacrylate copolymers as pour point depressants in diesel fuel (Xie et al., 2019).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?