Merck
458791
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether methacrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
2-Phenoxyethyl methacrylate
Wybierz wielkość
100 ML
362,00 zł
500 ML
1310,00 zł
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
362,00 zł
500 ML
1310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
zawiera
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Klucz InChI
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)