Przejdź do
408271
Tetrahydrofurfuryl acrylate
contains hydroquinone as inhibitor, monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
THFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
219-268-7
MDL number:
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
contains
hydroquinone as inhibitor, monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
87 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrahydrofurfuryl acrylate may be used as an acrylic matrix for silver nanoparticles/polymer nanocomposites . It can form copolymers with butadiene. Prior to transfer printing, cellulosic and proteinic fibers are grafted with THFA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91707T12653302031
description
contains hydroquinone as inhibitor, monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
description
98%
description
suitable for HPLC, ≥99.0%
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
87 °C/9 mmHg (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
bp
178 °C (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
contains
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
contains
-
contains
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)