Merck
447315
Sigma-Aldrich
Lauryl acrylate
technical grade, 90%
Synonim(y):
Dodecyl acrylate
Wybierz wielkość
100 ML
244,00 zł
500 ML
814,00 zł
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
244,00 zł
500 ML
814,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOC12H25
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.38
Beilstein:
1779069
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
zawiera
60-100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
Klucz InChI
PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lauryl acrylate monomers are extremely hydrophobic in nature. [1]
Zastosowanie
Lauryl acrylate can undergo atom transfer radical polymerization (ATRP) to form its polymer. [2] Lauryl acrylate may undergo photoinitiated polymerization in the presence of N-acetyl-4-nitro-1-naphthylamine (ANNA) and N,N-dimethylaniline (DMA). [3]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Grafting polyacrylates on natural rubber latex, by miniemulsion polymerization
Ragupathy L, et al.
Colloid and Polymer Science, 289, 229?235-229?235 (2011)
The atom transfer radical polymerization of lauryl acrylate.
Beers KL and Matyjaszewski K
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 38(7) (2001)
Photoinitiated bulk polymerization of lauryl acrylate by N-acetyl-4-nitro-1-naphthylamine in the presence of N,N-dimethylaniline
Sastre R, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 44(1), 111-122 (1988)
Shihong Deng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(39), e1903970-e1903970 (2019-08-14)
3D printing has witnessed a new era in which highly complexed customized products become reality. Realizing its ultimate potential requires simultaneous attainment of both printing speed and product versatility. Among various printing techniques, digital light processing (DLP) stands out in
Fulvio Grigolato et al.
ACS nano, 11(11), 11358-11367 (2017-10-19)
Interactions between proteins and surfaces in combination with hydrodynamic flow and mechanical agitation can often trigger the conversion of soluble peptides and proteins into aggregates, including amyloid fibrils. Despite the extensive literature on the empirical effects of surfaces and mechanical
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?