Kluczowe dokumenty
436305
Isobutyl acrylate
≥99%, contains 10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Isobutyl 2-propenoate, Isobutyl acrylate
Wybierz wielkość
420,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
420,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
liquid
zawiera
10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Design, control and economics of a process for isobutyl acrylate production: This study discusses the development of a process for producing isobutyl acrylate through the esterification of acrylic acid with isobutanol, emphasizing the challenges of separation processes involved (MD Moraru, DA Berinde, CS Bildea, 2018).
- Liquid phase esterification of acrylic acid with isobutyl alcohol catalyzed by different cation exchange resins: Focuses on the esterification process to produce isobutyl acrylate using various catalysts, evaluating the efficiency and sustainability of the reaction (S Karakus, E Sert, AD Buluklu, 2014).
- Synthesis of poly(isobutyl acrylate/n-butyl acrylate/methyl methacrylate)/CNC nanocomposites for adhesive applications via in situ semi-batch emulsion: Studies the synthesis of a nanocomposite material involving isobutyl acrylate for use in pressure-sensitive adhesives, highlighting the improved properties of the composite (A Ouzas, E Niinivaara, ED Cranston, 2019).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?