Kluczowe dokumenty
413550
Bisphenol A ethoxylate diacrylate
average Mn ~468, EO/phenol 1.5, contains 250 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Diakrylan dieteru glikolu polietylenowego bisfenolu A
Wybierz wielkość
386,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
386,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~468
zawiera
250 ppm MEHQ as inhibitor
skład
EO/phenol, 1.5
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545
gęstość
1.146 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Klucz InChI
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Usuwalne akrylowe kleje samoprzylepne aktywowane promieniowaniem UV: Przygotowanie diakrylanu etoksylowanego bisfenolu A poprzez reakcję kondensacji BADGE i AA jest szczegółowo opisane dla zastosowań klejowych (Chu et al., 2014).
- Właściwości termomechaniczne i pamięć kształtu polimerów z pamięcią kształtu na bazie diakrylanu bisfenolu A: W pracy przeanalizowano właściwości pamięci kształtu polimerów na bazie diakrylanu bisfenolu A i BAEDA (Santiago et al., 2016).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?