Merck
75992
Sigma-Aldrich
Palladium on activated charcoal
greener alternative
5% Pd basis
Synonim(y):
Pd/C
Wybierz wielkość
1 G
156,00 zł
10 G
608,00 zł
50 G
2050,00 zł
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
156,00 zł
10 G
608,00 zł
50 G
2050,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
5% Pd
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Palladium on activated charcoal (Pd/C) is a catalyst used in hydrogenation of alkenes, alkynes, ketones, nitriles, imines, nitro groups, aromatic and heteroaromatic systems.[1][2] Pd/C also catalyzes phosphination of aryl bromides and triflates with triphenylphines to yield aryl phosphines.[3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Examination of the aromatic amination catalyzed by palladium on charcoal.
Komaromi, Anna and Novak, Zoltan
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(9), 1523-1532 (2010)
Palladium on Carbon.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Sonogashira coupling of aryl halides catalyzed by palladium on charcoal.
Novak, Zoltan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(8), 3327-3329 (2003)
Synthesis of aryl phosphines by phosphination with triphenylphosphine catalyzed by palladium on charcoal.
Lai, Chi Wai et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4883-4885 (2001)
Development of the Applications of Palladium on Charcoal in Organic Synthesis.
Liu, Xiang and Astruc, Didier
Advanced Synthesis & Catalysis, 360(18), 3426-3459 (2018)