Merck
75990
Sigma-Aldrich
Palladium on activated charcoal
greener alternative
10% Pd basis
Synonim(y):
Pd/C
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10% Pd
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Palladium on activated charcoal has been used for the reduction of trimesic acid to form a mixture of cis,cis and cis,trans isomers of 1,3,5-cyclohexanetricarboxylic acid. It can also be used for the conversion of benzylic and allylic alcohols into the corresponding carbonyl compounds in the presence of olefins as hydrogen acceptors.
Inne uwagi
Catalyst for dehydrogenations
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iida, H.; Watanabe, Y.; Kibayashi, C.
Journal of the American Chemical Society, 107, 5534-5534 (1985)
Effenberger, F.; Muller, W.et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3064-3064 (1990)
Variable gelation time and stiffness of low-molecular-weight hydrogels through catalytic control over self-assembly.
Poolman JM, et al.
Nature Protocols, 9(4), 977-977 (2014)
Orlek, B. S.; Wadsworth, H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1241-1241 (1991)
Brown, H. C.; Rangaishenvi, M. V.
Tetrahedron Letters, 31, 7115-7115 (1990)