Merck
904937
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel (II) dichloride
≥95% anhydrous basis
Synonim(y):
(bpp)NiCl2
Wybierz wielkość
250 MG
647,00 zł
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
647,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9Cl2N5Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% anhydrous basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
107.9-132.4 °C (Decomp)
Zastosowanie
Dichlorek niklu (II) 2,6-bis(N-pirazolilo)pirydyny ((bpp)NiCl2) jest prekatalizatorem Ni, który może być stosowany w krzyżowym sprzęganiu alkiloalkilowym Negishi, redukcyjnym krzyżowym sprzęganiu[1] styrenyloazyrydyn,[2] i tworzeniu eterów dialkilowych.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nickel-catalyzed enantioselective reductive cross-coupling of styrenyl aziridines.
Woods BP, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(16), 5688-5691 (2017)
Nickel-Catalyzed Negishi Cross-Couplings of Secondary Nucleophiles with Secondary Propargylic Electrophiles at Room Temperature.
Smith SW and Fu GC
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(48), 9334-9336 (2008)
Dialkyl Ether Formation by Nickel-Catalyzed Cross-Coupling of Acetals and Aryl Iodides.
Arendt KM and Doyle AG
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(34), 9876-9880 (2015)
Brian P Woods et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(16), 5688-5691 (2017-04-14)
A Ni-catalyzed reductive cross-coupling of styrenyl aziridines with aryl iodides is reported. This reaction proceeds by a stereoconvergent mechanism and is thus amenable to asymmetric catalysis using a chiral bioxazoline ligand for Ni. The process allows facile access to highly
Produkty
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.