Merck
Katalizatory niklowe
Symbol niklu w układzie okresowym
Kataliza niklowa odgrywa kluczową rolę w wielu przemianach syntetycznych, począwszy od reakcji sprzęgania krzyżowego, w których powstają wiązania węgiel-węgiel, po redukcję bogatych w elektrony wiązań węglowych za pomocą katalizatorów niklowych. Te katalizatory niklowe obejmują szereg stopni utlenienia: Nikiel (0), nikiel (II), nikiel (III) i nikiel (IV). Rodzaje katalizatorów niklowych dostępnych do natychmiastowego zakupu to stopy niklu z aluminium (Al Ni), hydraty niklu amonowego, Ni COD, halogenki niklu (chlorki, bromki, fluorki i jodki), cyklopentadienyle niklu, nikiel metaliczny, akacje niklu i katalizatory niklowe Raney, które są produktami W.R. Grace and Company.