Merck
905070
Sigma-Aldrich
[(TEEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
≥95%
Wybierz wielkość
250 MG
295,00 zł
295,00 zł
Cena katalogowa590,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
295,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31ClN2Ni
Masa cząsteczkowa:
357.59
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
295,00 zł
Cena katalogowa590,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Zastosowanie
Skuteczny prekatalizator dla różnych transformacji katalizowanych niklem, w tym sprzęgania krzyżowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.