Merck
913014
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II)
≥95%
Synonim(y):
Ni(dppp)Br2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26Br2NiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.94
UNSPSC Code:
12352101
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Application
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II) is catalyst for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
  • Solid state metathesis polycondensation
  • Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
  • Double bond isomerization
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)