Merck
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
greener alternative
Synonim(y):
Dichlorek [bipirydyny] niklu(II)
Wybierz wielkość
100 MG
413,00 zł
500 MG
1290,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
413,00 zł
500 MG
1290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8Cl2N2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Ni(bpy)Cl2 jest katalizatorem niklowym stosowanym w różnych reakcjach sprzęgania krzyżowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic