Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
274,00 zł
form
liquid
refractive index
n/D 1.3880
density
0.89962 g/mL
SMILES string
B1(OB(OB(O1)C)C)C
InChI
1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
InChI key
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Application
- Methylating agent for the methylation of various aromatic halides and C(sp3)−H bonds using palladium catalyst.
- Reagent in the preparation of polymer supported CBS (Corey, Bakshi, and Shibata) catalysts.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 50% THF solution | description 99% | description - |
| form liquid | form liquid | form solid |
| density 0.89962 g/mL | density 0.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n/D 1.3880 | refractive index n20/D 1.362 (lit.) | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylboroxine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 823-96-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?